Learn More
Beskrivning
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Specifikationer
Specifikationer
| Type de pores | Fentes |
| Bouchon inclus | Oui |
| Quantité | 750/Carton |
| Type de bouchon | Couvercle fixé, charnière avant |
| Compatible avec PrintMate | Oui |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les imprimantes PrintMate™ |
| Type de produit | Cassettes à fentes |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?