Learn More
Thio-TEPA, MedChemExpress
Description
Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thio-TEPA |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 52-24-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H12N3PS |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (264.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3 |
| Afficher plus |