Learn More
Thioacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439753 100 g 100g
11429753 25 g 25g
11449753 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439753 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12926.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.01€
    71.65€ / 100g
    Économisez 15.36€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
Thioacetamide is used in qualitative inorganic analysis as an in-situ source for sulfide ions. It is used in analytical chemistry as a source of hydrogen sulfide. It is an additive in enantioselective reduction of beta-keto esters with immobilized bakers yeast. It is also used as a vulcanizing agent of polymer and a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thioacétamide est utilisé dans l’analyse qualitative de composés inorganiques comme source in situ pour les ions sulfurés. Il est utilisé en chimie analytique comme source de sulfure d’hydrogène. Il s’agit d’un additif dans la réduction énantiosélective des esters bêta-céto avec la levure de boulangerie immobilisée. Il est également utilisé comme agent vulcanisant du polymère et comme agent de réticulation.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène et l’éther de pétrole. Légèrement soluble dans l’eau et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-55-5
Formule moléculaire C2H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 75.13
Numéro MDL MFCD00008070
Clé InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
CID PubChem 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Nom IUPAC ethanethioamide
SMILES CC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioacetamide
Point de fusion 110°C to 114°C
Densité 1.37
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Beilstein 506006
Merck Index 14,9319
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,benzene and petroleum ether; Slightly soluble in water and ether.
Poids de la formule 75.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thioacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide