Learn More
Thioacétamide, ≥ 99 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thioacetamide |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 75.1 |
| Qualité | Réactif ACS |