Learn More
Thioacétamide, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10020490 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10020490 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10020490 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0980/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 62-55-5
Point de fusion 112°C
Couleur Blanc crème
pH 5.2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C2H5NS
Numéro MDL MFCD00008070
Quantité 25 g
Synonyme thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
Clé InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(N)=S
Nom IUPAC ethanethioamide
Poids moléculaire (g/mol) 75.13
CID PubChem 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Poids de la formule 75.13g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thioacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.