Learn More
Thioacétamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thioacetamide |
| CAS | 62-55-5 |
| Formule moléculaire | C2 H5 N S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4) |
| SMILES | CC(=S)N |
| Nom IUPAC | éthanéthioamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 75.13 |
| Poids de la formule | 75.0143 |