Learn More
Thioacétamide, TRC
Code produit 30450456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344295100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioacetamide
CAS 62-55-5
Formule moléculaire C2 H5 N S
Quantité 100 g
Synonyme Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide
Formule InChI InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMILES CC(=S)N
Nom IUPAC éthanéthioamide
Poids moléculaire (g/mol) 75.13
Poids de la formule 75.0143