Learn More
Acide thioacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332096 25 g 25g
11342096 100 g 100g
11352096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11332096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03305.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide thioacétique est un réactif pour l’introduction du groupe thiol dans des molécules organiques. Il est utilisé comme intermédiaire de saveur et de fragrance Il est utilisé pour fabriquer du captopril (antihypertension) et du spironolac-tone (diurétique).
Solubilité
Soluble dans l’eau. (27 g/l) à 16°C.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-09-5
Formule moléculaire C2H4OS
Poids moléculaire (g/mol) 76.11
Numéro MDL MFCD00004853
Clé InChI DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
CID PubChem 10484
ChEBI CHEBI:16555
Nom IUPAC Acide S-éthanéthioïque
SMILES CC(S)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioacetic acid
Point de fusion -17°C
Densité 1.068
Point d’ébullition 97°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.464
Quantité 25 g
Numéro UN UN2436
Beilstein 773684
Merck Index 14,9320
Informations sur la solubilité Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thioacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetic acid