Learn More
Acide thioacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342096 100 g 100g
11332096 25 g 25g
11352096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11342096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03305.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.34€
    41.65€ / 100g
    Économisez 8.69€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide thioacétique est un réactif pour l’introduction du groupe thiol dans des molécules organiques. Il est utilisé comme intermédiaire de saveur et de fragrance Il est utilisé pour fabriquer du captopril (antihypertension) et du spironolac-tone (diurétique).
Solubilité
Soluble dans l’eau. (27 g/l) à 16°C.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-09-5
Formule moléculaire C2H4OS
Poids moléculaire (g/mol) 76.11
Numéro MDL MFCD00004853
Clé InChI DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
CID PubChem 10484
ChEBI CHEBI:16555
Nom IUPAC Acide S-éthanéthioïque
SMILES CC(S)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioacetic acid
Point de fusion -17°C
Densité 1.068
Point d’ébullition 97°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.464
Quantité 100 g
Numéro UN UN2436
Beilstein 773684
Merck Index 14,9320
Informations sur la solubilité Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 97%