Learn More
Acide thioacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10081650 500 g Flacon en verre 500g
10571381 100 g Flacon en verre 100g
10074043 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10081650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-09-5
Formule moléculaire C2H4OS
Poids moléculaire (g/mol) 76.11
Numéro MDL MFCD00004853
Clé InChI DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
CID PubChem 10484
ChEBI CHEBI:16555
Nom IUPAC Acide S-éthanéthioïque
SMILES CC(S)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioacetic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion -17.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 87.0°C to 93.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COSH
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4650
Quantité 500 g
Beilstein 02, 230
Fieser 01,1154
Merck Index 15, 9473
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27g/L water (15°C) (hydrolyse). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 76.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide