Learn More
Acide thioacétique, TRC
Code produit 30455307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT343895100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ethanethioic acid
CAS 507-09-5
Formule moléculaire C2 H4 O S
Quantité 100 g
Synonyme Ethanethioic acid, Acetyl mercaptan, Ethanethiolic acid, Methanecarbothiolic acid, Monothioacetic acid, Thiacetic acid, Thioacetic acid, Thiolacetic acid, Thionoacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)S
Nom IUPAC Acide S-éthanéthioïque
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Poids de la formule 75.9983