Learn More
Thioanisole 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10153570 100 g Flacon en verre 100g
10347070 25 g Flacon en verre 25g
10606152 500 g Flacon en verre 500g
10165823 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10153570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138671000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-68-5
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.21
Numéro MDL MFCD00008559
Clé InChI HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
CID PubChem 7520
Nom IUPAC Méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioanisole
Note relative au nom 99%
Point de fusion -15.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 188.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SCH3
Indice de réfraction 1.5842 to 1.5862
Quantité 100 g
Beilstein 06, 297
Fieser 05,660; 06,582
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thioanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.