Learn More
Thioanisole 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10606152 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize':
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10606152 500 g Flacon en verre 500g
10347070 25 g Flacon en verre 25g
10153570 100 g Flacon en verre 100g
10165823 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10606152 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 138675000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-68-5
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.21
Numéro MDL MFCD00008559
Clé InChI HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
CID PubChem 7520
Nom IUPAC Méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Thioanisole
Note relative au nom 99%
Point de fusion -15.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 188.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SCH3
Indice de réfraction 1.5842 to 1.5862
Quantité 500 g
Beilstein 06, 297
Fieser 05,660; 06,582
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thioanisole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.