Learn More
Thioanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402627 500 g 500g
11473930 25 g 25g
11492617 100 g 100g
11412627 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11402627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14846.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124.201 g/mol
Thioanisole is used as an intermediate in the preparation of dyes, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to prepare stable sulfonium salts, sulfoxides and sufones. It is utilized for the cleavage of methyl ethers in association with triflic acid. It acts as a flavoring agent or an adjuvant. It is an important starting material for the synthesis of 3-substituted benzo[b]thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thioanisole est utilisé comme intermédiaire dans la préparation des colorants, des produits pharmaceutiques et des produits agrochimiques. Il est également utilisé pour préparer des sels de sulfonium, des sulfoxydes et des sulfones stables. Il est utilisé dans le clivage des éthers méthyliques en association avec l’acide triflique. Il agit comme agent aromatisant ou adjuvant. Il s’agit d’un produit de départ important dans la synthèse des benzo[b]thiophènes 3-substitués.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques courants. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-68-5
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.201
Numéro MDL MFCD00008559
Clé InChI HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
CID PubChem 7520
Nom IUPAC Méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioanisole
Point de fusion -15°C
Densité 1.058
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.586
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1904179
Informations sur la solubilité Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 99%