Learn More
Thioanisole, TRC
Code produit 30456159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456159 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3480555G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioanisole
CAS 100-68-5
Formule moléculaire C7H8S
Quantité 5 g
Synonyme (Methylthio)benzene, 1-Phenyl-1-thiaethane, Thio-anisole, Methyl Phenyl Sulfane, Methyl Phenyl Sulfide, Methylphenyl Thioether, NSC 57916, Phenyl Methyl Sulfide, Phenyl Methyl Thioether, Phenylthiomethane, Thioanisol
Formule InChI InChI=1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES CSc1ccccc1
Nom IUPAC Méthylsulfanylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 124.2
Poids de la formule 124.0347