Learn More
Thiobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419843 25 g 25g
11429843 100 g 100g
11439843 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12973.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2227-79-4 | C7H7NS | 137.20 g/mol
Thiobenzamide is useful for the preparation of amide and amidine adducts. It is also used to prepare 4-oxo-4H-chromene-3-carbothioic acid N-phenylamides. Further, it acts as a raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thiobenzamide est utile pour la préparation des adduits d’amide et d’amidine. Elle est également utilisée pour préparer des N-phénylamides de l’acide 4-oxo-4H-chromène-3-carbothioïque. Par ailleurs, elle intervient aussi en tant que matière première en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2227-79-4
Formule moléculaire C7H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 137.20
Numéro MDL MFCD00008060
Clé InChI QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiobenzamide, benzothioamide, benzamide, thio, benzothiamide, tiobenzamide, phenylthioamide, tiobenzamide italian, unii-8799vm9sxc, benzene-1-carbothioamide, aminophenylmethane-1-thione
CID PubChem 683563
ChEBI CHEBI:80418
Nom IUPAC benzenecarbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiobenzamide
Point de fusion 114°C to 118°C
Point d’éclair 120°C (248°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 606021
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.21
Pourcentage de pureté 98%