Learn More
Acide thiobenzoïque, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616152 100 g Flacon en verre 100g
10317120 25 g Flacon en verre 25g
10381334 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10616152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138681000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 98-91-9 | C7H6OS | 138.184 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-91-9
Numéro MDL MFCD00004852
Clé InChI UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
CID PubChem 7414
Nom IUPAC Acide S-benzènecarbothioïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiobenzoic acid
Point de fusion 15.0°C to 18.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 122.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6OS
Formule linéaire C6H5COSH
Indice de réfraction 1.6020 to 1.6080
Quantité 100 g
Beilstein 09, 419
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 138.184
Poids de la formule 138.18
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.