Learn More
Acide thiobenzoïque (94 %) (acide benzènecarbothioïque), TRC
Code produit 30329529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329529 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB18900050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiobenzoic Acid
CAS 98-91-9
Formule moléculaire C7H6OS
Quantité 50 g
Synonyme Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
SMILES SC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide S-benzènecarbothioïque
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Poids de la formule 138.0139