Learn More
Thiocarbanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656722 1 kg Flacon en plastique 1kg
10666722 100 g Flacon en plastique 100g
10051640 500 g Flacon en plastique 500g
13428358 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10656722 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138700010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-08-9
Formule moléculaire C13H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 228.31
Numéro MDL MFCD00004921
Clé InChI FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
CID PubChem 700999
Nom IUPAC 1,3-diphénylthiourée
SMILES S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiocarbanilide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 151.0°C to 154.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5NHCSNHC6H5
Quantité 1 kg
Beilstein 12,394
Merck Index 15,3373
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids de la formule 228.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiocarbanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.