Learn More
Thiochromane-4-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10619464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10619464 5 g Flacon en verre 5g
10240743 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10619464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153480050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3528-17-4 | C9H8OS | 164.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3528-17-4
Formule moléculaire C9H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 164.22
Numéro MDL MFCD00006882
Clé InChI CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiochroman-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 4-thiochromanone, thiochroman-4-on, 1-thiochroman-4-one
CID PubChem 19048
Nom IUPAC 2,3-dihydrothiochromen-4-one
SMILES C1CSC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiochroman-4-one
Point de fusion 28°C to 30°C
Couleur Orange
Point d’ébullition 154°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6395
Quantité 5 g
Beilstein 17, II, 336
Poids de la formule 164.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide