Learn More
Thiocolchicine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thiocolchicine |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25NO5S/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-18(26-2)21(27-3)22(28-4)20(13)14-7-9-19(29-5)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 415.1453 |