Learn More
Thiocolchicine, TRC
Code produit 30451948
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30451948 250 mg 250mg
30450352 10 mg 10mg
30449167 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30451948 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344390250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2730-71-4
Formule moléculaire C22 H25 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 415.5
Synonyme Acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, Acetamide, N-[5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, (S)-, Colchicine, 10-thio- (8CI), Colchicine, thio- (6CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, 10-Demethoxy-10-(methylthio)colchicine, NSC 186301, Thiocolchicine
Nom IUPAC N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-10-methylsulfanyl-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
SMILES COc1cc2CC[C@H](NC(=O)C)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiocolchicine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO5S/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-18(26-2)21(27-3)22(28-4)20(13)14-7-9-19(29-5)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Poids de la formule 415.1453