Learn More
Thioflavine T, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10589063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10589063 5 g Flacon en verre 5g
10792631 25 g Flacon en verre 25g
10005823 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10589063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211760050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.25€
    31.65€ / 5g
    Économisez 6.60€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-54-7
Formule moléculaire C17H19ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 318.86
Numéro MDL MFCD00011944
Clé InChI JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Yellow 1, C.I. 49005
CID PubChem 16953
ChEBI CHEBI:76023
Nom IUPAC 4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioflavin T
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Beilstein 27, 377
Couleur Ocre-jaune à jaune
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 318.85