Learn More
Acide thioglycolique 2-ester ethylhexyl, TRC
Code produit 30008903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008903 1 mL 1mL
30006510 10 mL 10mL
30004033 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3507631ML
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7659-86-1
Formule moléculaire C10H20O2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.33
Synonyme 2-Ethylhexyl 2-Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl 2-Sulfanylacetate, 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl Thioglycolate, 2-Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester, EHTG, Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester;
Nom IUPAC 2-éthylhexyl 2-sulfanylacétatate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester
Quantité 1 mL
Formule InChI InChI=1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 204.1184