Learn More
Acide thioglycolique, 99,94 %, qualité bactériologique, MP Biomedicals™
Code produit 11426342 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426342 25 g 25g
11436342 100 g 100g
11446342 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426342 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.35€
    54.60€ / 25g
    Économisez 2.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 367-51-1
Formule moléculaire C2H3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.094
Clé InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
CID PubChem 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nom IUPAC sodium ; 2-sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioglycolic acid
Couleur Blanc
Densité ∽1,32 g/ml
Quantité 25 g
Poids de la formule 114.11
Pourcentage de pureté 0.9994
Qualité Bactériologique
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thioglycolic Acid Sodium Salt, Bacteriological Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt