Learn More
Acide thioglycolique, 99,94 %, qualité bactériologique, MP Biomedicals™
Code produit 11436342 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436342 100 g 100g
11426342 25 g 25g
11446342 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436342 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293380
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 367-51-1
Formule moléculaire C2H3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.094
Clé InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
CID PubChem 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nom IUPAC sodium ; 2-sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioglycolic acid
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 114.11
Pourcentage de pureté 0.9994
Qualité Bactériologique
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thioglycolic Acid Sodium Salt, biological grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt