Learn More
Acide thioglycolique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10355720 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10355720 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10355720 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/1000/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 68-11-1
Point de fusion -16°C
Couleur Incolore
pH 1.5
Point d’ébullition 220°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C2H4O2S
Numéro MDL 4876
Quantité 2.5 L
Synonyme mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
Clé InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)S
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 92.112
CID PubChem 1133
ChEBI CHEBI:30065
Poids de la formule 92.11g/mol
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acide thioglycolique
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.