Learn More
Acide thioglycolique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10599390 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10599390 250 mL 250mL
10020500 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10599390 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1000/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 68-11-1 | Molecular Formula: C2H4O2S | Molecular Weight: 92.112 g/mol
Acide thioglycolique, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-11-1
Formule moléculaire C2H4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 92.112
Numéro MDL 4876
Clé InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CID PubChem 1133
ChEBI CHEBI:30065
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylacétique
SMILES C(C(=O)O)S
Spécification
Point de fusion -16°C
Couleur Incolore
pH 1.5
Point d’ébullition 220°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 250 mL
Poids de la formule 92.11g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercaptoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.