Learn More
Thioisonicotinamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490818 25 g 25g
11463930 1 g 1g
11480818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25265.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2196-13-6
Formule moléculaire C6H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 138.188
Numéro MDL MFCD00006437
Clé InChI KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioisonicotinamide, 4-pyridinecarbothioamide, isothionicotinamide, 4-pyridylthiocarboxamide, 4-pyridylthioamide, thio-4-pyridinecarboxamide, isonicotinic acid thioamide, pyridine-4-thioamide, 4-pyridinecarboxamide, thio, isonicotinamide, thio
CID PubChem 2723788
Nom IUPAC pyridine-4-carbothioamide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioisonicotinamide
Point de fusion 198°C to 202°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2174
Poids de la formule 138.19
Pourcentage de pureté 98%