Learn More
Molecular Probes™ ThiolTracker™ Violet (glutathione detection reagent)
Description
Le violet ThiolTracker™ est une sonde de thiol intracellulaire plus brillante et plus robuste pour une détection GSH reproductible. Étant donné que le glutathion réduit représente la majorité des thiols libres intracellulaires dans la cellule, le violet ThiolTracker™ peut être utilisé pour estimer le niveau cellulaire du glutathion réduit.
Le violet ThiolTracker™ offre les propriétés suivantes :
10 fois plus brillant que le mBCL
Excitation UV ou 405 nm, émission 525 nm
Simplicité d’utilisation
Résultats reproductibles
Peut être fixé avec des aldéhydes et perméabilisé par du Triton™ X-100 (0.5 %)
Fixable avec du formaldéhyde et survit à l’extraction de détergents.
Peut être utilisé dans des dosages multiplex, y compris des études de cytotoxicité
La détection et la localisation subcellulaires du GSH sont importantes pour comprendre la modulation de l’état redox, l’effet des médicaments et les mécanismes de désintoxication. En outre, des différences dans les niveaux de GSH en réponse au stress oxydatif dans les sous-populations de cellules ont été signalées, soulignant l’importance des méthodes de détection pouvant être adaptées à la cytométrie en flux et à la détection automatisée par fluorescence. Le violet ThiolTracker™ peut être utilisé pour la cytométrie en flux, l’imagerie HCS et la microscopie épifluorescente.
Le violet ThiolTracker™ offre les propriétés suivantes :
La détection et la localisation subcellulaires du GSH sont importantes pour comprendre la modulation de l’état redox, l’effet des médicaments et les mécanismes de désintoxication. En outre, des différences dans les niveaux de GSH en réponse au stress oxydatif dans les sous-populations de cellules ont été signalées, soulignant l’importance des méthodes de détection pouvant être adaptées à la cytométrie en flux et à la détection automatisée par fluorescence. Le violet ThiolTracker™ peut être utilisé pour la cytométrie en flux, l’imagerie HCS et la microscopie épifluorescente.
Spécification
Spécification
| Couleur | Violet |
| Contenu et stockage | Stocker à ≤–20°C, éviter toute exposition prolongée à la lumière ; exposition possible à la lumière sur de courtes périodes,nécessite du DMSO |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 405 / 526 |
| Type de colorant | ThiolTracker™ Violet |
| Format | Lyophilisé |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 5 microplaque(s) |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Émission | Visible |
| Forme | Lyophilisé |
| Afficher plus |