Learn More
Acide thiomalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiomalic acid |
| CAS | 70-49-5 |
| Formule moléculaire | C4H6O4S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Succinic acid, 2-Mercaptobutanedioic acid, (±)-Mercaptosuccinic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, 2-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid, DL-Thiomalic acid, Mercaptobutanedioic acid, Mercaptosuccinic acid, Monomercaptosuccinic acid, NSC 7302, alpha-Mercaptosuccinic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC(S)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-sulfanylbutanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.15 |
| Poids de la formule | 149.9987 |