Learn More
Acide thiomalique, TRC
Code produit 30414706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414706 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT14051010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiomalic acid
CAS 70-49-5
Formule moléculaire C4H6O4S
Quantité 10 g
Synonyme 2-mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Succinic acid, 2-Mercaptobutanedioic acid, (±)-Mercaptosuccinic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, 2-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid, DL-Thiomalic acid, Mercaptobutanedioic acid, Mercaptosuccinic acid, Monomercaptosuccinic acid, NSC 7302, alpha-Mercaptosuccinic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC(S)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylbutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.15
Poids de la formule 149.9987