Learn More
Thiomorpholine 1,1-Dioxyde, TRC
Code produit 30456992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456992 100 mg 100mg
30449241 50 mg -
30454093 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344568100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39093-93-1
Formule moléculaire C4H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 135.18
Synonyme 1,1-Dioxidothiomorpholine, 1,1-Dioxo-1-thiomorpholine, 1,1-Dioxothiomorpholine, 1,4-Thiazinane 1,1-Dioxide, Tetrahydro-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Thiomorpholine S,S-Dioxide, Thiomorpholine Dioxide
Nom IUPAC 1,4-thiazinane 1,1-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiomorpholine 1,1-Dioxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
Poids de la formule 135.0354