Learn More
Thiomorpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522614 25 g Flacon en verre 25g
10452855 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187970250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-90-0
Formule moléculaire C4H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 103.19
Numéro MDL MFCD00005974
Clé InChI BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
CID PubChem 67164
ChEBI CHEBI:36392
Nom IUPAC thiomorpholine
SMILES C1CSCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiomorpholine
Densité 1.0880g/mL
Point d’ébullition 175°C to 178°C
Point d’éclair 63°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5370 to 1.539
Quantité 25 g
Beilstein 27, 9
Merck Index 15, 9452
Gravité spécifique 1.088
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with many organic liquids
Poids de la formule 103.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiomorpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.