Learn More
Thiomorpholine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458516 5 g 5g
11468516 25 g 25g
11478516 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15958.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103.183 g/mol
Thiomorpholine is used as an intermediate for blonanserin. It is used in the preparation of pyrrole derivatives, which acts as a antimycobacterial agent. It is further involved in the hypocholesterolemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thiomorpholine est utilisée comme intermédiaire pour la blonansérine. Elle est utilisée dans la préparation de dérivés du pyrrole, qui agit comme un agent anti-mycobactérien. Elle est également impliquée dans l’activité hypocholestérolémique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau Miscible avec de l’eau et des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-90-0
Formule moléculaire C4H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 103.183
Numéro MDL MFCD00005974
Clé InChI BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
CID PubChem 67164
ChEBI CHEBI:36392
Nom IUPAC thiomorpholine
SMILES C1CSCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiomorpholine
Densité 1.086
Point d’ébullition 175°C to 177°C
Point d’éclair 67°C (153°F)
Indice de réfraction 1.5384
Quantité 5 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 102550
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9300
Informations sur la solubilité Miscible with waterMiscible with water and organic solvents.
Poids de la formule 103.19
Pourcentage de pureté 98%