Learn More
Thiomorpholine, support sur polymères, 0,8-1,1 mmol/g sur résine Merrifield, Thermo Scientific™
Code produit 11348806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348806 25 g 25g
11328806 1 g 1g
11338806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19470.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-90-0
Formule moléculaire C4H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 103.183
Numéro MDL MFCD03458715
Clé InChI BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
CID PubChem 67164
ChEBI CHEBI:36392
Nom IUPAC thiomorpholine
SMILES C1CSCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiomorpholine
Note relative au nom polymer-supported, 0.8 to 1.1mmol/g on Merrifield resin
Quantité 25 g