Learn More
Thionin acetate, MedChemExpress
Code produit 16462429
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462429 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16462429 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0955
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Spécification
Nom chimique ou matériau Thionin acetate
CAS 78338-22-4
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H13N3O2S
Synonyme Thionine acetate
Informations sur la solubilité DMSO : 41.67 mg/mL (145.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 287.34
Poids de la formule 287.34
Qualité Research
Couleur Vert foncé
Quantité 1 g
Forme physique Poudre