Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate de thionine, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit 10444345 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10444345 25 g Flacon en verre 25g
10033030 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10444345 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229840250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78338-22-4 | C14H13N3O2S | 287.337 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78338-22-4
Formule moléculaire C14H13N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.337
Numéro MDL MFCD00081194
Clé InChI JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
CID PubChem 2724414
Nom IUPAC (7-aminophénothiazin-3-ylidène)azanium ;acétate
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thionin acetate
Note relative au nom Pure
Teneur en colorant 85% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 597 to 601nm (in water)
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Beilstein 27, 392
Merck Index 14, 9346
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 2.5g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Poids de la formule 287.33
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thionin acetate, high purity biological stain
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate