Learn More
Sel d’acétate de thionine, TRC
Code produit 30456953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456953 5 g 5g
30456161 2.5 g 2.50g
30450389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456953 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3677555G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78338-22-4
Formule moléculaire C12H10N3S •C2H3O2
Poids moléculaire (g/mol) 287.33
Synonyme 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium Acetate, Thionin Acetate, Thionine Acetate, 3,7-Diamino-phenothiazin-5-ium Acetate
Nom IUPAC 3,7-diaminophénothiazine-5-acétate d’ium
SMILES O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau Thionin Acetate Salt
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Poids de la formule 287.07
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.