Learn More
Acétate de thionine, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
L’acétate de thionine est un colorant métachromatique fortement coloré qui est largement utilisé pour la coloration biologique. La thionine peut également être utilisée à la place du réactif de Schiff dans la coloration quantitative de Feulgen de l’ADN. Elle peut également servir de médiateur pour le transfert d’électrons dans les piles à combustible microbiennes. Elle est également utilisée comme coloration nucléaire générale pour la chromatine et la mucine, pour la coloration des granules Nissl par tamponnage des extrémités et pour la représentation des cellules malignes dans les coupes de biopsie congelées ; et comme coloration pour les coupes semi-fines de matière végétale pour la microscopie optique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (∼2,5 mg/ml à 25°C) et HOAc : H2O (1:1) (1 mg/ml). Insoluble dans l’éthanol.
Notes
Conserver à l’abri des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thionin |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol. |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 287.34 |
Sécurité et traitement
- Thionin acetate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate