Learn More
Acétate de thionine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355239 25 g 25g
11345239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355239 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18912.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.98€
    165.65€ / 25g
    Économisez 37.33€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme coloration biologique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acétate de thionine est un colorant métachromatique fortement coloré qui est largement utilisé pour la coloration biologique. La thionine peut également être utilisée à la place du réactif de Schiff dans la coloration quantitative de Feulgen de l’ADN. Elle peut également servir de médiateur pour le transfert d’électrons dans les piles à combustible microbiennes. Elle est également utilisée comme coloration nucléaire générale pour la chromatine et la mucine, pour la coloration des granules Nissl par tamponnage des extrémités et pour la représentation des cellules malignes dans les coupes de biopsie congelées ; et comme coloration pour les coupes semi-fines de matière végétale pour la microscopie optique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (∼2,5 mg/ml à 25°C) et HOAc : H2O (1:1) (1 mg/ml). Insoluble dans l’éthanol.
Notes
Conserver à l’abri des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78338-22-4
Formule moléculaire C14H13N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.337
Numéro MDL MFCD00081194
Clé InChI JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2724414
Nom IUPAC (7-aminophénothiazin-3-ylidène)azanium ;acétate
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thionin acetate
Informations sur la solubilité Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol.
Quantité 25 g
Poids de la formule 287.34