Learn More
Acide thiopalmitique (~90 %), TRC
Code produit 30456412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456412 25 mg 25mg
30451969 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456412 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT36807025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7530-93-0
Formule moléculaire C16H32OS
Poids moléculaire (g/mol) 272.49
Synonyme Hexadecanethioic Acid
Nom IUPAC hexadécanethioïque O-acide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=S)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiopalmitic Acid
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H32OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 272.2174