Learn More
Ester de bis(pinacol) de l’acide thiophène-2,5-diboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439295 1 g 1g
15449295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51725.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 175361-81-6 | C16H26B2O4S | 336.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175361-81-6
Formule moléculaire C16H26B2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 336.06
Numéro MDL MFCD09800563
Clé InChI AOJXAKMKFDBHHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-bis-thiopheneboronic acid pinacol ester, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2,5-diboronic acid bis pinacol ester, thiophene-2,5-diboronicacidbis pinacol ester, bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane-2,5-thiophene, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thiophene, 2,2'-thiene-2,5-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 23058061
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyle-2-[5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Point de fusion 216°C to 220°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 336.06
Pourcentage de pureté 97%