Learn More
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388345 1 g 1g
11398345 5 g 5g
11308355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10293.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4282-31-9 | C6H4O4S | 172.154 g/mol
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis new cobalt(II) thiophenedicarboxylate coordination polymer and novel mesogenic thiophene based supramolecular liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide thiophène-2,5-dicarboxylique peut être utilisé dans la synthèse du nouveau polymère de coordination du thiophènedicarboxylate de cobalt(II) et de nouveaux cristaux liquides supramoléculaires à base de thiophène mésogénique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4282-31-9
Formule moléculaire C6H4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 172.154
Numéro MDL MFCD00016896
Clé InChI YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
CID PubChem 20273
Nom IUPAC Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
SMILES C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Point de fusion 355°C to 360°C
Quantité 1 g
Beilstein 136781
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 172.16
Pourcentage de pureté 97%