Learn More
Ester de pinacol de l’acide thiophène-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15430719 1 g 1g
15440719 5 g 5g
15450719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63819.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 193978-23-3 | C10H15BO2S | 210.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193978-23-3
Formule moléculaire C10H15BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 210.098
Numéro MDL MFCD05663878
Clé InChI FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
CID PubChem 10703628
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-thiophène-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 65°C to 70°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide