Learn More
Thiophene-2-carboxamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422248 5 g 5g
11432248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15219.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5813-89-8 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5813-89-8
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.161
Numéro MDL MFCD00010425
Clé InChI DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
CID PubChem 22063
Nom IUPAC Thiophène-2-carboxamide
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2-carboxamide
Point de fusion 178°C to 183°C
Quantité 5 g
Beilstein 110153
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 99%