Learn More
Hydrazide thiophène-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463624 25 g 25g
11453624 5 g 5g
11473624 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463624 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11270.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2361-27-5 | C5H6N2OS | 142.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2361-27-5
Formule moléculaire C5H6N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 142.176
Numéro MDL MFCD00005435
Clé InChI SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
CID PubChem 73098
Nom IUPAC thiophène-2-carbohydrazide
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Point de fusion 137°C to 140°C
Quantité 25 g
Beilstein 114437
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté ≥98%