Learn More
Thiophène-3-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiophene-3-carbonitrile |
| Densité | 1.2 |
| Point d’ébullition | 205°C |
| Point d’éclair | 86°C (186°F) |
| Odeur | Recognizable |
| Indice de réfraction | 1.5615 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 107104 |
| Poids de la formule | 109.15 |
| Afficher plus |