Learn More
Chlorure de thiophène-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiophene-3-carbonyl chloride |
| Point de fusion | 51°C to 54°C |
| Point d’éclair | 51°C (124°F) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2921 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 146.59 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO– À des fins de recherche uniquement