Learn More
Thiophène-3-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497576 50 g 50g
11487576 10 g 10g
11407586 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14628.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 498-62-4 | C5H4OS | 112.146 g/mol
Thiophene-3-carboxaldehyde has been used in the synthesis of series of 4-substituted 2-thiophenesulfonamides, acetal and ketal derivatives of 4?-demethylepipodophyllotoxin-β-D-glucoside and epipodophyllotoxin-β-D-glucoside. Also has been used to produce 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanone (3,3?-thenoin), 3-thienyl symmetric analog of benzoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiophène-3-carboxaldéhyde a été utilisé dans la synthèse de séries de 2-thiophénesulfonamides substitués en position 4, de dérivés acétal et cétal du 4′-déméthylepipodophyllotoxine-β-D-glucoside et de l’épipodophyllotoxine-β-D-glucoside. Il a également été utilisé pour produire la 1,2-di-3-thiényl-2-hydroxyéthaone (3,3′-thénoïne), un analogue symétrique 3-thiénylique de la benzoïne.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-62-4
Formule moléculaire C5H4OS
Poids moléculaire (g/mol) 112.146
Numéro MDL MFCD00005466
Clé InChI RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thiophenecarboxaldehyde, thiophene-3-carboxaldehyde, 3-formylthiophene, 3-thenaldehyde, 3-formyl-thiophene, 3-thiophenealdehyde, thiophene-3-aldehyde, 3-thiophene carboxaldehyde, 3-thiophenecarbaldehyde, 3-thiophenaldehyde
CID PubChem 68135
ChEBI CHEBI:87611
Nom IUPAC thiophène-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CSC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-3-carboxaldehyde
Densité 1.28
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Indice de réfraction 1.584
Quantité 50 g
Beilstein 105889
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 112.15
Pourcentage de pureté 96%